Documentos Principais
488186
Sigma-Aldrich
Benzyl bromide-α,α-d2
98 atom % D
Sinônimo(s):
α-Bromotoluene-α,α−d2, Deuterated benzyl bromide
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CD2Br
Número CAS:
Peso molecular:
173.05
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
98 atom % D
Ensaio
99% (CP)
índice de refração
n20/D 1.575 (lit.)
p.e.
198-199 °C (lit.)
pf
−3-−1 °C (lit.)
densidade
1.455 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])(Br)c1ccccc1
InChI
1S/C7H7Br/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2/i6D2
chave InChI
AGEZXYOZHKGVCM-NCYHJHSESA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
186.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
86 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)