361275
3′-Deoxy-3′-fluorothymidine
97%
Sinônimo(s):
3′-Fluoro-2′,3′-dideoxythymidine, 3′-Fluorodeoxythymidine
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
176-178 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1=CN([C@H]2C[C@H](F)[C@@H](CO)O2)C(=O)NC1=O
InChI
1S/C10H13FN2O4/c1-5-3-13(10(16)12-9(5)15)8-2-6(11)7(4-14)17-8/h3,6-8,14H,2,4H2,1H3,(H,12,15,16)/t6-,7+,8+/m0/s1
chave InChI
UXCAQJAQSWSNPQ-XLPZGREQSA-N
Informações sobre genes
human ... TK2(7084)
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?