Key Documents
360732
Sigma-Aldrich
Magnesium alloyed with ~2% nickel
fine powder
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.23
forma
fine powder
contém
1.8-2.0% nickel as enhancer of hydride storage capacity
Aplicação
An active reducing agent and hydride storage material.
Pictogramas
FlameSkull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Self-heat. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3 - Water-react 2
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)