35350
1,3-Dichlorobenzene
puriss., ≥99.0% (GC)
Sinônimo(s):
m-Dichlorobenzene
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
5 mmHg ( 38.8 °C)
Nível de qualidade
grau
puriss.
Ensaio
≥99.0% (GC)
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.546 (lit.)
n20/D 1.546
p.e.
172-173 °C (lit.)
pf
−25-−22 °C (lit.)
densidade
1.288 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
cadeia de caracteres SMILES
Clc1cccc(Cl)c1
InChI
1S/C6H4Cl2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H
chave InChI
ZPQOPVIELGIULI-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
152.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
67.0 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?