Key Documents
348562
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-Methylbutyric anhydride
95%
About This Item
Fórmula linear:
[C2H5CH(CH3)CO]2O
Número CAS:
Peso molecular:
186.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
forma
liquid
atividade óptica
[α]20/D +35°, neat
índice de refração
n20/D 1.418 (lit.)
pb
60 °C/0.2 mmHg (lit.)
densidade
0.934 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
anhydride
ester
cadeia de caracteres SMILES
CC[C@H](C)C(=O)OC(=O)[C@@H](C)CC
InChI
1S/C10H18O3/c1-5-7(3)9(11)13-10(12)8(4)6-2/h7-8H,5-6H2,1-4H3/t7-,8-/m0/s1
chave InChI
WRTPVONNQPWNRH-YUMQZZPRSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
194.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
90 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Sebastian Schwindl et al.
Phytochemistry, 144, 58-70 (2017-09-11)
A methanolic extract of Juglans regia L. leaves was fractioned by various chromatographic techniques yielding a total of 40 metabolites belonging to megastigmane, tetralone, phenylpropanoid, neolignane and juglone glycosides. Ten unknown megastigmane glucoside derivatives (juglanionosides A-K, 1-10) and six unknown