Documentos Principais
342017
Sigma-Aldrich
Heptafluoro-2-iodopropane
98%
Sinônimo(s):
2-Iodoperfluoropropane, Heptafluoroisopropyl iodide, Perfluoroisopropyl iodide
About This Item
Fórmula linear:
(CF3)2CFI
Número CAS:
Peso molecular:
295.93
Beilstein:
1841228
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
7.12 psi ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.329 (lit.)
p.e.
40 °C (lit.)
densidade
2.08 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
iodo
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)C(F)(I)C(F)(F)F
InChI
1S/C3F7I/c4-1(11,2(5,6)7)3(8,9)10
chave InChI
BBZVTTKMXRPMHZ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Heptafluoro-2-iodopropane is a secondary fluoro alkyl iodide. It can be prepared by addition of iodine monofluoride to hexafluoropropene.
Aplicação
Heptafluoro-2-iodopropane may be used in the preparation of perfluoropropyl magnesium bromide and perfluoropropyl magnesium iodide. It may be used as chain-transfer agent in telomerization reactions of:
  • 1,1-difluoroethylene and tetrafluoroethylene
  • CF3I, C2F5I and n-C3F7I with 1,1-difluoroethylene
  • n-C3F7I with tetrafluoroethylene
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
2-Iodopropane contains copper as stabilizer, 99%
Sigma-Aldrich
148938
2-Iodopropane
372. Organometallic and metalloid compounds made from heptafluoro-2-iodopropane, and their properties.
Chambers RD, et al.
Journal of the Chemical Society, 1962, 1993-1999 null
Telomerization reactions in the synthesis of models for some fluorocarbon Polymers.
Chambers RD, et al.
Tetrahedron, 20(3), 497-506 (1964)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
342017-5G4061826754795
342017-25G4061837072895