Documentos Principais
341444
Sigma-Aldrich
1,4-Dichloro-2,3,5,6-tetramethylbenzene
99%
Sinônimo(s):
1,4-Dichlorodurene
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H12Cl2
Número CAS:
Peso molecular:
203.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
Ensaio
99%
Formulário
solid
cadeia de caracteres SMILES
Cc1c(C)c(Cl)c(C)c(C)c1Cl
InChI
1S/C10H12Cl2/c1-5-6(2)10(12)8(4)7(3)9(5)11/h1-4H3
chave InChI
PTIQIITULDNGAF-UHFFFAOYSA-N
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)