Documentos Principais
341371
Sigma-Aldrich
Diethyl succinate-2,2,3,3-d4
98 atom % D
Sinônimo(s):
Diethyl butanedioate-2,2,3,3-d4
About This Item
Fórmula linear:
C2H5O2CCD2CD2CO2C2H5
Número CAS:
Peso molecular:
178.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
Nível de qualidade
Ensaio
99% (CP)
índice de refração
n20/D 1.419 (lit.)
p.e.
218 °C (lit.)
pf
-20 °C (lit.)
densidade
1.050 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+4
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])(C(=O)OCC)C([2H])([2H])C(=O)OCC
InChI
1S/C8H14O4/c1-3-11-7(9)5-6-8(10)12-4-2/h3-6H2,1-2H3/i5D2,6D2
chave InChI
DKMROQRQHGEIOW-NZLXMSDQSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
212.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
100 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)