34075
Methyl 2,4-dibromobutyrate
≥97.0% (GC)
About This Item
Fórmula linear:
BrCH2CH2CHBrCOOCH3
Número CAS:
Peso molecular:
259.92
Beilstein:
1757129
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Ensaio
≥97.0% (GC)
Formulário
solid
densidade
1.840 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
ester
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)C(Br)CCBr
InChI
1S/C5H8Br2O2/c1-9-5(8)4(7)2-3-6/h4H,2-3H2,1H3
chave InChI
DQHIGEQXJBMKKY-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Methyl 2,4-dibromobutyrate reacts with sodium azide in dimethylformamide to yield 2-azido-4-bromobutyrate.
Aplicação
Methyl 2,4-dibromobutyrate was used in the preparation of stereoisomers of azetidine-2-carboxylic amide derivative.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Observations on the chemistry of. alpha.-azido ester. Efficient synthesis of a potently sweet homoserine-dihydrochalcone conjugate.
DuBois GE, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 47(7), 1319-1323 (1982)
Synthesis and X-ray analysis of 1-((1S)-phenylethyl)-azetidine-(2R)-piperidinamide.
De Gelder R, et al.
Journal of Chemical Crystallography, 26(9), 639-642 (1996)
Chuncheng Liu et al.
PloS one, 13(7), e0201551-e0201551 (2018-08-01)
MiRNAs play an important role in cell proliferation, apoptosis, and differentiation. MiR-18a is increasingly being recognized as a regulator of cancer pathogenesis. Here, we discovered that miR-18a participates in myoblasts proliferation. Expression of miR-18a was downregulated with the differentiation of