Key Documents
336262
Sigma-Aldrich
Sodium stannate trihydrate
95%
Sinônimo(s):
Sodium stannate hydrate (Na2 SnO3 .3H2O), Sodium tin oxide (Na2 SnO3 ), trihydrate, Sodium tin oxide trihydrate (Na2 SnO3 .3H2O)
About This Item
Fórmula linear:
Na2SnO3·3H2O
Número CAS:
Peso molecular:
266.73
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
95%
forma
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: tin
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.[Na+].[Na+].[O-][Sn]([O-])=O
InChI
1S/2Na.3H2O.3O.Sn/h;;3*1H2;;;;/q2*+1;;;;;2*-1;
chave InChI
SFXJSNATBHJIDS-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Sodium stannate trihydrate can be used as a precursor to synthesize:
  • Lanthanum stannate nanoparticles that are used for the modification of glassy carbon electrodes.
  • Neodymium stannate nanoparticles for the selective detection of dimetridazole in biological samples.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)