Key Documents
33624
Sigma-Aldrich
(−)-O,O′-Dibenzoyl-L-tartaric acid mono(dimethylamide)
≥99.0%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H19NO7
Número CAS:
Peso molecular:
385.37
Código UNSPSC:
12352108
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0%
atividade óptica
[α]20/D −79±1°, c = 5% in ethanol
pf
150-152 °C (dec.)
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)C(=O)[C@H](OC(=O)c1ccccc1)[C@@H](OC(=O)c2ccccc2)C(O)=O
InChI
1S/C20H19NO7/c1-21(2)17(22)15(27-19(25)13-9-5-3-6-10-13)16(18(23)24)28-20(26)14-11-7-4-8-12-14/h3-12,15-16H,1-2H3,(H,23,24)/t15-,16-/m1/s1
chave InChI
LINPSOODYGSBAH-HZPDHXFCSA-N
Aplicação
Chiral acid useful for the resolution of amines
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3