Documentos Principais
331384
Sigma-Aldrich
3,4,5-Trimethylphenol
97%
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)3C6H2OH
Número CAS:
Peso molecular:
136.19
Beilstein:
1907246
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio:
97%
Nível de qualidade
Ensaio
97%
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc(O)cc(C)c1C
InChI
1S/C9H12O/c1-6-4-9(10)5-7(2)8(6)3/h4-5,10H,1-3H3
chave InChI
FDQQNNZKEJIHMS-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Photochemical properties of 3,4,5-trimethylphenol in β-cyclodextrin complexes were studied.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Photophysics and photochemistry of methylated phenols in. beta.-cyclodextrin inclusion complexes.
Monti S, et al.
The Journal of Physical Chemistry, 97(49), 13011-13016 (1993)