317500
(1S,2R)-(+)-Norephedrine
98%
Sinônimo(s):
(1S,2R)-2-Amino-1-phenyl-1-propanol, erythro-α-(1-aminoethyl)benzyl alcohol, D-(+)-Norephedrine, Phenylpropanolamine
Ensaio
98%
forma
solid
atividade óptica
[α]20/D +40°, c = 7 in 1 M HCl
pf
51-54 °C (lit.)
grupo funcional
amine
hydroxyl
phenyl
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@@H](N)[C@@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H13NO/c1-7(10)9(11)8-5-3-2-4-6-8/h2-7,9,11H,10H2,1H3/t7-,9-/m1/s1
chave InChI
DLNKOYKMWOXYQA-VXNVDRBHSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?