Documentos Principais
8.00218
Sigma-Aldrich
(-)-Quinic acid
for resolution of racemates for synthesis
Sinônimo(s):
(-)-Quinic acid, 1,3,4,5-Tetrahydroxycyclohexanecarboxylic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H12O6
Número CAS:
Peso molecular:
192.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número do índice EC:
201-072-8
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (acidimetric)
Formulário
powder
pH
2.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pf
162.5 °C
solubilidade
290 g/L (experimental)
densidade
1.64 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
670‑750 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
OC1(CC(C(C(C1)O)O)O)C(=O)O
InChI
1S/C7H12O6/c8-3-1-7(13,6(11)12)2-4(9)5(3)10/h3-5,8-10,13H,1-2H2,(H,11,12)
chave InChI
AAWZDTNXLSGCEK-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Nota de análise
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 160 °C
Melting range (upper value): ≤ 165 °C
Spec. rotation [α²0/D (c=10 in water): -44.0 - -42.0 °
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1