Key Documents
308293
Sigma-Aldrich
Indium(III) sulfide red
99.99% trace metals basis
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
In2S3
Número CAS:
Peso molecular:
325.83
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Nível de qualidade
Ensaio
99.99% trace metals basis
cadeia de caracteres SMILES
S=[In]S[In]=S
InChI
1S/2In.3S
chave InChI
ZOMNDSJRWSNDFL-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Indium sulfide is a mid band gap semiconductor.
Embalagem
Packaged in glass bottles
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Synthesis and Characterization of Some Mixed Alkyl Thiocarbamates of Gallium and Indium, Precursors for III/VI Materials: The X-ray Single-Crystal Structures of Dimethyl-and Diethylindium Diethyldithiocarbamate.
Haggata SW, et al.
Chemistry of Materials, 7(4), 716-724 (1995)