343226
Nickel sulfide
99.7% trace metals basis, −200 mesh
Sinônimo(s):
Nickel subsulfide
Ensaio
99.7% trace metals basis
Formulário
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: nickel
tamanho de partícula
−200 mesh
densidade
5.8 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
battery manufacturing
cadeia de caracteres SMILES
[Ni]=S=[Ni]=S=[Ni]
InChI
1S/3Ni.2S
chave InChI
YGHCWPXPAHSSNA-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Muta. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Órgãos-alvo
Lungs
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?