308188
Benzoyl isocyanate
technical grade, 90%
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical grade
Nível de qualidade
Ensaio
90%
índice de refração
n20/D 1.5514 (lit.)
pb
94-96 °C/21 mmHg (lit.)
densidade
1.171 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
isocyanate
phenyl
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C=NC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H5NO2/c10-6-9-8(11)7-4-2-1-3-5-7/h1-5H
chave InChI
LURYMYITPCOQAU-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
161.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
72 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?