Documentos Principais
306010
Sigma-Aldrich
3,5-Difluoronitrobenzene
99%
About This Item
Fórmula linear:
F2C6H3NO2
Número CAS:
Peso molecular:
159.09
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.499 (lit.)
p.e.
176-177 °C (lit.)
pf
17 °C (lit.)
densidade
1.407 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+](=O)c1cc(F)cc(F)c1
InChI
1S/C6H3F2NO2/c7-4-1-5(8)3-6(2-4)9(10)11/h1-3H
chave InChI
AUQBBDWDLJSKMI-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Molecular structure of 3,5-difluoronitrobenzene was studied by gas-phase electron diffraction, MP2 ab initio and by B3LYP density functional calculations.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
165.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
74 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Olga V Dorofeeva et al.
The journal of physical chemistry. A, 112(22), 5002-5009 (2008-05-09)
3,5-Difluoronitrobenzene (3,5-DFNB) and 2,6-difluoronitrobenzene (2,6-DFNB) have been studied by gas-phase electron diffraction (GED), MP2 ab initio, and by B3LYP density functional calculations. Refinements of r h1 and r e static and r h1 dynamic GED models were carried out for