302120
n-Butilítio
2.0 M in cyclohexane
Sinônimo(s):
n-BuLi, Butilítio, Lítio-1-butanida
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
liquid
Nível de qualidade
concentração
2.0 M in cyclohexane
p.e.
80 °C
densidade
0.775 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Li]CCCC
InChI
1S/C4H9.Li/c1-3-4-2;/h1,3-4H2,2H3;
chave InChI
MZRVEZGGRBJDDB-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- A polymerization initiator to synthesize polystyrenes by anionic polymerization of styrene.
- A strong base in the diastereoselective alkylation reactions.
- A reagent to synthesize 2-benzoylpyrroles by reacting benzaldehydes with di(1H-pyrrol-1-yl)zirconium(IV) chloride complex.
Embalagem
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Órgãos-alvo
Central nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
-0.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-18 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?