Documentos Principais
298719
Sigma-Aldrich
Methyl 2-oxo-1-cycloheptanecarboxylate
99%
About This Item
Fórmula linear:
C7H11(O)CO2CH3
Número CAS:
Peso molecular:
170.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
99%
índice de refração
n20/D 1.474 (lit.)
p.e.
112-114 °C/10 mmHg (lit.)
densidade
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
ketone
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)C1CCCCCC1=O
InChI
1S/C9H14O3/c1-12-9(11)7-5-3-2-4-6-8(7)10/h7H,2-6H2,1H3
chave InChI
BLNHITXSJKCQGZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Methyl 2-oxo-1-cycloheptanecarboxylate was used in preparation of:
  • hydroxycoumarins via Pechmann condensation with polyphenols
  • 3-hydroxy-6,7,8,9,10,11-hexahydrocyclohepta[c]chromen-6-one
  • 3-hydroxy-4-methyl-6,7,8,9,10,11-hexahydrocyclohepta[c]chromen-6-one
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Modified coumarins. 12. Synthesis of 3, 4-cycloannelated coumarin ?-d-glucopyranosides.
Garazd YL, et al.
Chemistry of Natural Compounds, 40(1), 6-12 (2004)