295655
Propane
98%
Sinônimo(s):
n-Propane, Propane gas
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
1.5 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
190 psi ( 37.7 °C)
8.42 atm ( 21.1 °C)
Ensaio
98%
temperatura de autoignição
842 °F
Lim. expl.
9.5 %
p.e.
-42.1 °C (lit.)
pf
-188 °C (lit.)
densidade
0.564 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCC
InChI
1S/C3H8/c1-3-2/h3H2,1-2H3
chave InChI
ATUOYWHBWRKTHZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- To prepare acrolein, an important raw material for the preparation of acrylic acid.
- To prepare propene through dehydrogenation reaction.
- As an alkylating agent for benzene.
Embalagem
Compatible with the following:
Informações legais
espiga da mangueira
geralmente comprado junto com este produto
recomendado
regulador
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas
Código de classe de armazenamento
2A - Gases
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Ponto de fulgor (°F)
-155.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-104 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Protocolos
Separation of Acetylene; Propyne; Propylene; Propane
2-Butene; 2-Methylbutane; 1,3-Butadiene; Propyne
GC Analysis of Hydrocarbons in Gasoline on Petrocol® DH, Isothermal