295388
Hexafluoropropene
≥99%
Sinônimo(s):
Hexafluoropropylene, Perfluoropropene
Ensaio
≥99%
p.e.
−28 °C (lit.)
pf
−153 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
F\C(F)=C(/F)C(F)(F)F
InChI
1S/C3F6/c4-1(2(5)6)3(7,8)9
chave InChI
HCDGVLDPFQMKDK-UHFFFAOYSA-N
Embalagem
Compatible with the following:
Informações legais
espiga da mangueira
geralmente comprado junto com este produto
recomendado
regulador
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Press. Gas Liquefied gas - STOT RE 2 - STOT SE 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
2A - Gases
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?