294721
7,16-Dibenzyl-1,4,10,13-tetraoxa-7,16-diazacyclooctadecane
97%
Sinônimo(s):
1,10-Dibenzyl-1,10-diaza-18-crown-6, N,N′-Dibenzyl-4,13-diaza-18-crown-6
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
80-83 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C1COCCN(CCOCCOCCN(CCO1)Cc2ccccc2)Cc3ccccc3
InChI
1S/C26H38N2O4/c1-3-7-25(8-4-1)23-27-11-15-29-19-21-31-17-13-28(24-26-9-5-2-6-10-26)14-18-32-22-20-30-16-12-27/h1-10H,11-24H2
chave InChI
WAHZGOBRKWVALN-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- As a macrocycle that facilitates the modification of the electrode used in the estimation of riboflavin or vitamin B2 in food and pharmaceutical samples.
- As an ionophore in the preparation of poly(vinyl chloride) membrane-based Zn2+ sensor applicable in the estimation of Zn in water and drug samples.
- To prepare a modified graphite electrode, which is used in the detection of samarium in ores and industrial effluents.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?