293458
Pentachlorocyclopropane
technical grade, 90%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C3HCl5
Número CAS:
Peso molecular:
214.31
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
grau
technical grade
Ensaio
90%
índice de refração
n20/D 1.5169 (lit.)
p.e.
55-56 °C/7 mmHg (lit.)
densidade
1.668 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
cadeia de caracteres SMILES
ClC1C(Cl)(Cl)C1(Cl)Cl
InChI
1S/C3HCl5/c4-1-2(5,6)3(1,7)8/h1H
chave InChI
IACJMSLMMMSESC-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Hydrogen-bonded complexes of pentachlorocyclopropane with the bases acetonitrile, ammonia, monomethylamine and dimethylamine have been isolated.
Aplicação
Pentachlorocyclopropane has been used in the preparation of:
- tetrachlorocyclopropene via reaction with 18M aqueous KOH at 80-85°C
- substituted phenyltrichlorocyclopropene derivatives
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
213.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
101 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Tetrachlorocyclopropene and hexachlorocyclopropane from pentachlorocyclopropane.
Tobey SW and West R.
Tetrahedron Letters, 4(18), 1179-1182 (1963)
Alexander B Baker et al.
The journal of physical chemistry. A, 109(37), 8280-8289 (2006-07-13)
Hydrogen-bonded complexes of pentachlorocyclopropane with the bases acetonitrile, ammonia, monomethylamine, and dimethylamine have been isolated and characterized for the first time in argon matrices at 16 K. Coordination of the proton of pentachlorocyclopropane (Pccp) to the electron donor (N) of
Synthesis of Substituted Phenyltrichlorocyclopropene Derivatives Using Friedel-Crafts Reaction.
Choi S-K and Suk W-K.
Bull. Korean Chem. Soc., 2(3), 83-85 (1981)