293210
Metil-terc-butil éter
HPLC grade, suitable for HPLC, 99.8%
Sinônimo(s):
MTBE, Éter metil-terc-butílico
About This Item
Produtos recomendados
grau
HPLC grade
densidade de vapor
3.1 (vs air)
pressão de vapor
4.05 psi ( 20 °C)
Ensaio
99.8%
forma
liquid
temperatura de autoignição
705 °F
purificado por
glass distillation
Lim. expl.
15.1 %
técnica(s)
HPLC: suitable
Impurezas
<0.010% water
resíduo de evaporação
<0.0003%
índice de refração
n20/D 1.369 (lit.)
pb
55-56 °C (lit.)
55-56 °C
densidade
0.74 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
Absorção UV
λ: 210 nm Amax: 1.00
λ: 230 nm Amax: 0.40
λ: 250 nm Amax: 0.10
λ: 320-400 nm Amax: 0.01
cadeia de caracteres SMILES
COC(C)(C)C
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2,3)6-4/h1-4H3
chave InChI
BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
-18.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-28 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?