Documentos Principais
291633
Sigma-Aldrich
HY-STOR® 301 magnesium-nickel alloy
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
tipo
for hydrogen storage
cadeia de caracteres SMILES
[Mg].[Ni]
InChI
1S/Mg.Ni
chave InChI
ATTFYOXEMHAYAX-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
HY-STOR is a registered trademark of Ergenics, Inc.
Pictogramas
FlameHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 1B - Flam. Sol. 1
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)