Documentos Principais
288721
Sigma-Aldrich
Indium(III) sulfate hydrate
99.99% trace metals basis
About This Item
Fórmula linear:
In2(SO4)3 · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
517.82 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
grau
for analytical purposes
Ensaio
99.99% trace metals basis
Formulário
solid
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: indium
Impurezas
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
cadeia de caracteres SMILES
O.[In+3].[In+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2In.3H2O4S.H2O/c;;3*1-5(2,3)4;/h;;3*(H2,1,2,3,4);1H2/q2*+3;;;;/p-6
chave InChI
XUVCWJBXGHOWID-UHFFFAOYSA-H
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)