Documentos Principais
8.43982
Sigma-Aldrich
Indium(III)-sulfate
anhydrous, for synthesis
Sinônimo(s):
Indium(III)-sulfate, anhydrous
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
In2O12S3
Número CAS:
Peso molecular:
517.82
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número do índice EC:
236-689-1
NACRES:
NA.22
grau
anhydrous
Nível de qualidade
forma
solid
temperatura de armazenamento
no temp limit
InChI
1S/2In.3H2O4S/c;;3*1-5(2,3)4/h;;3*(H2,1,2,3,4)/q2*+3;;;/p-6
chave InChI
XGCKLPDYTQRDTR-UHFFFAOYSA-H
Categorias relacionadas
Descrição geral
for synthesis
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3