Documentos Principais
28700
Sigma-Aldrich
Cyclododecanecarboxylic acid
≥97.0%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H24O2
Número CAS:
Peso molecular:
212.33
Beilstein:
1869970
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0%
Formulário
solid
pf
97-98 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)C1CCCCCCCCCCC1
InChI
1S/C13H24O2/c14-13(15)12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-12/h12H,1-11H2,(H,14,15)
chave InChI
JWIPDQOXAJMVHL-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Cyclododecanecarboxylic acid may be used in chemical synthesis studies.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)