Documentos Principais
285315
Sigma-Aldrich
Cetylpyridinium bromide hydrate
98%
Sinônimo(s):
1-Hexadecylpyridinium bromide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H38BrN · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
384.44 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
powder
pf
67-71 °C (lit.)
solubilidade
ethanol: soluble 5%, hazy (Pale beige)
cadeia de caracteres SMILES
[Br-].[H]O[H].CCCCCCCCCCCCCCCC[n+]1ccccc1
InChI
1S/C21H38N.BrH.H2O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-19-22-20-17-15-18-21-22;;/h15,17-18,20-21H,2-14,16,19H2,1H3;1H;1H2/q+1;;/p-1
chave InChI
HVWZDJSNXREVCK-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
Cetylpyridinium bromide hydrate was used in the modification of the zeolite.
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Youngbo Choi et al.
Nanotechnology, 31(33), 335103-335103 (2020-05-06)
The design of smart and functional nanocarriers for drug delivery systems that use a variety of organic and inorganic materials has led to the development of nanomedicines with improved therapeutic efficiency and reduced side effects. In this study, a pH-
Cabrera-Lafaurie WA, et al.
Journal of Environmental Engineering (New York, N.Y.), 2(2), 899-906 (2014)