Documentos Principais
279811
Sigma-Aldrich
Bis(cyclopentadienyl)cobalt(III) hexafluorophosphate
98%
Sinônimo(s):
Cobaltocenium hexafluorophosphate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H10CoF6P
Número CAS:
Peso molecular:
334.08
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
98%
adequação da reação
core: cobalt
reagent type: catalyst
cadeia de caracteres SMILES
[Co+].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2.F[P-](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/2C5H5.Co.F6P/c2*1-2-4-5-3-1;;1-7(2,3,4,5)6/h2*1-5H;;/q;;+1;-1
chave InChI
IASMSXQWVNBFOM-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Uses:
  • Cocatalyst for Heck reaction of aryl iodides with alkenes using palladium as catalyst in water
  • Reactant for modification of organometallic electrodes surfaces through cathodic reduction
  • Reactant in synthesis and solution self-assembly of side-chain cobaltocenium-containing block copolymers
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Javiera Cáceres et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 19(3), 2574-2582 (2017-01-07)
Biosupramolecular assemblies combining cucurbit[n]urils (CB[n]s) and proteins for the targeted delivery of drugs have the potential to improve the photoactivity of photosensitizers used in the photodynamic therapy of cancer. Understanding the complexity of these systems and how it affects the