277614
Diazald®-(N-methyl-13C)
99 atom % 13C, 97% (CP)
Sinônimo(s):
N-Methyl-13C-N-nitroso-p-toluenesulfonamide
About This Item
Fórmula linear:
CH3C6H4SO2N(13CH3)NO
Número CAS:
Peso molecular:
215.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
Produtos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
97% (CP)
Formulário
solid
pf
61-62 °C (lit.)
alteração de massa
M+1
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N([13CH3])N=O
InChI
1S/C8H10N2O3S/c1-7-3-5-8(6-4-7)14(12,13)10(2)9-11/h3-6H,1-2H3/i2+1
chave InChI
FFKZOUIEAHOBHW-VQEHIDDOSA-N
Características e benefícios
Convenient source of diazomethane-13C.
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Informações legais
Diazald is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Self-react. C - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
4.1A - Other explosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?