Key Documents
295981
Sigma-Aldrich
Diazald®-(N-methyl-13C,d3)
99 atom % D
Sinônimo(s):
N-Methyl-13C-d3-N-nitroso-p-toluenesulfonamide
About This Item
Fórmula linear:
CH3C6H4SO2N(13CD3)NO
Número CAS:
Peso molecular:
218.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
99 atom % D
Nível de qualidade
forma
solid
pf
62 °C (lit.)
alteração de massa
M+4
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[2H][13C]([2H])([2H])N(N=O)S(=O)(=O)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C8H10N2O3S/c1-7-3-5-8(6-4-7)14(12,13)10(2)9-11/h3-6H,1-2H3/i2+1D3
chave InChI
FFKZOUIEAHOBHW-JVXUGDAPSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Informações legais
Diazald is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
4.1A - Other explosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Chemische Berichte, 106, 1765-1765 (1973)