270873
2-Hydroxyquinoline
98%
Sinônimo(s):
2-Quinolinol, Carbostyril
Ensaio
98%
Formulário
crystals
pf
198-199 °C (lit.)
solubilidade
alcohol: soluble(lit.)
diethyl ether: soluble(lit.)
dilute HCl: soluble(lit.)
water: slightly soluble (1 g/950mL)(lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc2ccccc2n1
InChI
1S/C9H7NO/c11-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)10-9/h1-6H,(H,10,11)
chave InChI
LISFMEBWQUVKPJ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?