Documentos Principais
674869
Sigma-Aldrich
2-Hydroxyquinoline-4-carboxylic acid
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H7NO3
Número CAS:
Peso molecular:
189.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
>300 °C
grupo funcional
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1cc(O)nc2ccccc12
InChI
1S/C10H7NO3/c12-9-5-7(10(13)14)6-3-1-2-4-8(6)11-9/h1-5H,(H,11,12)(H,13,14)
chave InChI
MFSHNFBQNVGXJX-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)