Q1336
2,4-Quinolinediol
97%
Sinônimo(s):
2,4-Dihydroxyquinoline
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H7NO2
Número CAS:
Peso molecular:
161.16
Beilstein:
124854
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Ensaio
97%
pf
>300 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Oc1cc(O)c2ccccc2n1
InChI
1S/C9H7NO2/c11-8-5-9(12)10-7-4-2-1-3-6(7)8/h1-5H,(H2,10,11,12)
chave InChI
HDHQZCHIXUUSMK-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?