270369
1,1,2-Trichlorotrifluoroethane
HPLC grade, ≥99.9%
Sinônimo(s):
1,1,2-Trichloro-1,2,2-trifluoroethane, 1,1,2-Trichloro-trifluoroethane, Genetron® 113
About This Item
Produtos recomendados
grau
HPLC grade
densidade de vapor
6.5 (vs air)
pressão de vapor
5.5 psi ( 20 °C)
Ensaio
≥99.9%
forma
liquid
temperatura de autoignição
1256 °F
técnica(s)
HPLC: suitable
Impurezas
<0.010% water
resíduo de evaporação
<0.0005%
índice de refração
n20/D 1.358 (lit.)
pb
47-48 °C (lit.)
pf
−35 °C (lit.)
densidade
1.57 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
Absorção UV
λ: 231 nm Amax: 1.00
λ: 240 nm Amax: 0.20
λ: 260-400 nm Amax: 0.01
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(Cl)C(F)(Cl)Cl
InChI
1S/C2Cl3F3/c3-1(4,6)2(5,7)8
chave InChI
AJDIZQLSFPQPEY-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Ozone 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
383.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
195 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?