270245
4-Methoxybenzyl chloride
contains potassium carbonate as stabilizer, 98%
Sinônimo(s):
4-(Chloromethyl)anisole
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
Formulário
liquid
contém
potassium carbonate as stabilizer
índice de refração
n20/D 1.548 (lit.)
p.e.
117-118 °C/14 mmHg (lit.)
pf
−1 °C (lit.)
densidade
1.155 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(CCl)cc1
InChI
1S/C8H9ClO/c1-10-8-4-2-7(6-9)3-5-8/h2-5H,6H2,1H3
chave InChI
MOHYOXXOKFQHDC-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
228.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
109 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?