Key Documents
269409
Sigma-Aldrich
2-Nitrophenyl isocyanate
95%
About This Item
Fórmula linear:
O2NC6H4NCO
Número CAS:
Peso molecular:
164.12
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
95%
forma
solid
pb
135-137 °C/17 mmHg (lit.)
pf
40-41 °C (lit.)
grupo funcional
isocyanate
nitro
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+](=O)c1ccccc1N=C=O
InChI
1S/C7H4N2O3/c10-5-8-6-3-1-2-4-7(6)9(11)12/h1-4H
chave InChI
JRVZITODZAQRQM-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
2-Nitrophenyl isocyanate was used in the synthesis of symmetrical bis-2-nitrophenylcarbodi-imide via dimerisation reaction.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Intramolecular reaction between nitro and carbodi-imide groups; a new synthesis of 2-arylbenzotriazoles.
Houghton PG, et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 1471-1479 (1985)