26569
2-Chlorotrityl chloride
≥97.0% (AT)
Sinônimo(s):
Chloro(2-chlorophenyl)diphenylmethane
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥97.0% (AT)
forma
solid
pf
130-135 °C
cadeia de caracteres SMILES
Clc1ccccc1C(Cl)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H14Cl2/c20-18-14-8-7-13-17(18)19(21,15-9-3-1-4-10-15)16-11-5-2-6-12-16/h1-14H
chave InChI
JFLSOKIMYBSASW-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3