Documentos Principais
8.51061
Sigma-Aldrich
2-Chlorotrityl chloride
Novabiochem®
Sinônimo(s):
2-Chlorotrityl chloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19H14Cl2
Número CAS:
Peso molecular:
313.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número do índice EC:
255-647-3
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
linha de produto
Novabiochem®
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Novabiochem®
pf
133.0-137.0 °C
aplicação(ões)
peptide synthesis
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
ClC(c3c(cccc3)Cl)(c2ccccc2)c1ccccc1
InChI
1S/C19H14Cl2/c20-18-14-8-7-13-17(18)19(21,15-9-3-1-4-10-15)16-11-5-2-6-12-16/h1-14H
chave InChI
JFLSOKIMYBSASW-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Hyperacid-labile ester protecting group [1]. Introduced under extremely mild conditions by reacting together the acid, trityl chloride and DIPEA in DCM. Ideal for the protection of the C-terminal carboxylic acid group of C-terminal protected peptide fragments, monoprotection of diacids and as a general carboxylic acid protecting group in organic synthesis.
Associated Protocols and Technical Articles
Guide to Selection of Orthogonally-Protected Building Blocks for Fmoc SPPS
Literature references
[1] P. Athanassopoulos, et al. (1995) Tetrahedron Lett., 36, 5645.
Ligação
Replaces: 01-63-0045
Nota de análise
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Melting range (lower value): ≥ 133 °C
Melting range (upper value): ≤ 137 °C
Assay (HPLC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Informações legais
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3