Documentos Principais
262005
Sigma-Aldrich
Cloreto de hexaminrutênio(III)
98%
Sinônimo(s):
Hexaammineruthenium trichloride
About This Item
Fórmula linear:
[Ru(NH3)6]Cl3
Número CAS:
Peso molecular:
309.61
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
powder
adequação da reação
core: ruthenium
reagent type: catalyst
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N.N.N.N.N.N.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ru+3]
InChI
1S/3ClH.6H3N.Ru/h3*1H;6*1H3;/q;;;;;;;;;+3/p-3
chave InChI
GBDZMMXUOBAJMN-UHFFFAOYSA-K
Descrição geral
O par hexaminrutênio III/II (HexRu(III)|HexRu(II)) é um par redox eletroquímico comumente usado devido à sua reversibilidade química e eletroquímica.
Aplicação
O cloreto de hexamin rutênio(III) pode ser usado como precursor para a preparação de:
  • catalisador de Ru/Al2O3 para hidrogenação de CO2 .
  • Complexos bimetálicos ([RU(NH3)6][Ag(CN)2]3·2H2o).
  • Cloreto de cloropentaaminrutênio(III).
Para usos de pequena escala e alta produtividade, o produto também está disponível como ChemBeads (932183)
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Juan Yao et al.
The Analyst, 142(21), 4116-4123 (2017-10-11)
An isothermal, enzyme free, ultra-specific and ultra-sensitive protocol for electrochemical detection of miRNAs is proposed based on the toehold-mediated strand displacement reaction (SDR) and non-enzymatic catalytic hairpin reaction (CHA) recycling. The SDR was first triggered only in the presence of
Measurement of the diffusion coefficients of [Ru (NH3) 6] 3+ and [Ru (NH3) 6] 2+ in aqueous solution using microelectrode double potential step chronoamperometry.
Wang Y, et al,
Journal of Electroanalytical Chemistry, 652(1-2), 13-17 (2011)
Qian Yang et al.
Nanoscale, 9(46), 18523-18528 (2017-11-23)
A molecular check valve is a nanomachine that enables unidirectional molecular transport. In this work, we report a novel molecular check valve fabricated by asymmetric modification of a silica nanoporous membrane (SNM) consisting of parallel nanochannels with a diameter of
Daniel Martín-Yerga et al.
Analytica chimica acta, 981, 24-33 (2017-07-12)
In this work, we report a simple and yet efficient stencil-printed electrochemical platform that can be integrated into the caps of sample containers and thus, allows in-field quantification of Cd(II) and Pb(II) in river water samples. The device exploits the
Binuclear complexes of ruthenium ammines.
Creutz C and Taube H
Journal of the American Chemical Society, 95(4), 1086-1094 (1973)