261432
Methyl coumalate
98%
Sinônimo(s):
Methyl 2-oxo-2H-pyran-5-carboxylate, Methyl 2-pyrone-5-carboxylate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
Formulário
solid
p.e.
178-180 °C/60 mmHg (lit.)
pf
65-67 °C (lit.)
grupo funcional
ester
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)C1=COC(=O)C=C1
InChI
1S/C7H6O4/c1-10-7(9)5-2-3-6(8)11-4-5/h2-4H,1H3
chave InChI
HHWWWZQYHPFCBY-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
The Diels–Alder reaction is the reaction between a conjugated diene and an alkene (dienophile) to form unsaturated six-membered rings. It is also referred to as a cycloaddition.