Documentos Principais
260398
Sigma-Aldrich
7-Octene-1,2-diol
97%
About This Item
Fórmula linear:
H2C=CH(CH2)4CH(OH)CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
144.21
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.4625 (lit.)
densidade
0.941 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OCC(O)CCCCC=C
InChI
1S/C8H16O2/c1-2-3-4-5-6-8(10)7-9/h2,8-10H,1,3-7H2
chave InChI
UXGHWJFURBQKCJ-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)