255718
Cesium fluoride
99.99% trace metals basis
Sinônimo(s):
NSC 84270
About This Item
Produtos recomendados
grau
for analytical purposes
Nível de qualidade
Ensaio
99.99% trace metals basis
Formulário
solid
Impurezas
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
pf
682 °C (lit.)
solubilidade
methanol: slightly soluble(lit.)
pyridine: insoluble(lit.)
densidade
4.115 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[F-].[Cs+]
InChI
1S/Cs.FH/h;1H/q+1;/p-1
chave InChI
XJHCXCQVJFPJIK-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Aplicação
- Preparation of building blocks for synthesis of fluoroallylic compounds
- Synthesis of alcohols via hydrolysis of alkyl silyl ethers at neutral pH in buffered mixed organic-aqueous solutions
- Nucleophilic fluorination of alkynyliodonium salts to form fluorovinylic compounds
- Nucleophilic aromatic substitution (SNAr) reactions
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Kidney,Adrenal gland
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?