20990
Cesium fluoride
purum p.a., ≥98.0%
Sinônimo(s):
NSC 84270
About This Item
Produtos recomendados
grau
purum p.a.
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0%
pf
682 °C (lit.)
densidade
4.115 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤1000 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
traços de cátion
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤300 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
[F-].[Cs+]
InChI
1S/Cs.FH/h;1H/q+1;/p-1
chave InChI
XJHCXCQVJFPJIK-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
- Preparation of building blocks for synthesis of fluoroallylic compounds
- Synthesis of alcohols via hydrolysis of alkyl silyl ethers at neutral pH in buffered mixed organic-aqueous solutions
- Nucleophilic fluorination of alkynyliodonium salts to form fluorovinylic compounds
- Nucleophilic aromatic substitution (SNAr) reactions
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Kidney,Adrenal gland
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?