253847
2,3,4-Trihydroxybenzoic acid
97%
Sinônimo(s):
Pyrogallol-4-carboxylic acid
Ensaio
97%
pf
~205 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1ccc(O)c(O)c1O
InChI
1S/C7H6O5/c8-4-2-1-3(7(11)12)5(9)6(4)10/h1-2,8-10H,(H,11,12)
chave InChI
BRRSNXCXLSVPFC-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- reagent during catalytic spectrophotometric determination of vanadium in natural and sea waters
- internal standard in separation of phenolic acids by HPLC with photodiode array detection
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3