126209
2,3-Dihydroxybenzoic acid
99%
Sinônimo(s):
Hypogallic acid, Pyrocatechuic acid
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
pf
204-206 °C (lit.)
solubilidade
methanol: soluble 50 mg/mL, clear to faintly hazy, orange
grupo funcional
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1cccc(O)c1O
InChI
1S/C7H6O4/c8-5-3-1-2-4(6(5)9)7(10)11/h1-3,8-9H,(H,10,11)
chave InChI
GLDQAMYCGOIJDV-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?