About This Item
Fórmula linear:
IC6H4COCl
Número CAS:
Peso molecular:
266.46
Beilstein:
2042672
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Ensaio
98%
Formulário
solid
p.e.
105-106 °C/1 mmHg (lit.)
pf
27-31 °C (lit.)
grupo funcional
acyl chloride
iodo
cadeia de caracteres SMILES
ClC(=O)c1ccccc1I
InChI
1S/C7H4ClIO/c8-7(10)5-3-1-2-4-6(5)9/h1-4H
chave InChI
MVIVDSWUOGNODP-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
2-Iodobenzoyl chloride has been used in:
- palladium-catalyzed synthesis of carbomethoxy functional group-induced isoindolin-1-ones
- preparation of starting materials required for the synthesis of novel cyclic derivatives of pentavalent iodine, benziodazole oxides
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Synthesis of isoindolin-1-ones via palladium-catalyzed intermolecular coupling and heteroannulation between 2-iodobenzoyl chloride and imines.
Cho CS, et al.
Tetrahedron Letters, 41(20), 3891-3893 (2000)
Synthesis and reactions of amino acid-derived benziodazole oxides: new chiral oxidizing reagents.
Zhdankin VV, et al.
Tetrahedron Letters, 41(28), 5299-5302 (2000)