250929
N,N′-Bis(salicylidene)-1,3-propanediamine
99%
Sinônimo(s):
N,N′-Disalicylidene-1,3-diaminopropane, N,N′-Trimethylene-bis(salicylimine)
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
forma
solid
pf
51-53 °C (lit.)
grupo funcional
amine
imine
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccccc1\C=N\CCC\N=C\c2ccccc2O
InChI
1S/C17H18N2O2/c20-16-8-3-1-6-14(16)12-18-10-5-11-19-13-15-7-2-4-9-17(15)21/h1-4,6-9,12-13,20-21H,5,10-11H2/b18-12+,19-13+
chave InChI
KLDZYURQCUYZBL-KLCVKJMQSA-N
Aplicação
- new trinuclear heterometallic Cu(II)-Mn(II) complexes
- mononuclear nickel complex, NiL (LH2 = N,N′-bis(salicylidene)-1,3-diaminopropane)
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?